Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ERCC1 Protein
A cDNA sequence encoding the ERCC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
264.00€ - 715.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2067 |
---|---|
Nom | ERCC1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ERCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15998428
|
enQuireBio™
QP11805-GST-2UG |
2 μg |
264.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908438
|
enQuireBio™
QP11805-GST-5UG |
5 μg |
397.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988428
|
enQuireBio™
QP11805-GST-10UG |
10 μg |
715.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
2067 | |
Research Use Only | |
ERCC1 | |
Human | |
GST | |
ERCC1is supplied in 100microg/ml in 50mM Tris-HCl (pH 7.5) with 10mM L-glutathione (reduced). |
ERCC1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDPGKDKEGV PQPSGPPARK KFVIPLDEDE VPPGVAKPLF RSTQSLPTVD TSAQAAPQTY AEYAISQPLE GAGATCPTGS EPLAGETPNQ ALKPGAKSNS IIVSPRQRGN PVLKFVRNVP WEFGDVIPDY VLGQSTCALF LSLRYHNLHP DYIHGRLQSL GKNFALRVLL VQVDVKDPQQ ALKELAKMCI LADCTLILAW SPEEAGRYLE TYKAYEQKPA DLLMEKLEQD FVSRVTECLT TVKSVNKTDS QTLLTTFGSL EQLIAASRED LALCPGLGPQ KARRLFDVLH EPFLKVP |