Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ERGIC3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ERGIC3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_057050.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 51614 |
Nom | ERGIC3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16093711
|
enQuireBio™
QP8276-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16013721
|
enQuireBio™
QP8276-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16003721
|
enQuireBio™
QP8276-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16023721
|
enQuireBio™
QP8276-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16033721
|
enQuireBio™
QP8276-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16043721
|
enQuireBio™
QP8276-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_057050.1 | |
ERGIC3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51614 | |
Research Use Only | |
ERGIC3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QYYLTTEVHP ELYVDKSRGD KLKINIDVLF PHMPCAYLSI DAMDVAGEQQ LDVEHNLFKQ RLDKDGIPVS SEAERHELGK VEVTVFDPDS LDPDRCESCY GAEAEDIKCC NTCEDVREAY RRRGWAFKNP DTIEQCRREG FSQKMQEQKN EGCQVYGFLE VNKVAGNFHF APGKSFQQSH VHVHDLQSFG LDNINMTHYI QHLSFGEDYP GIVNPLDHTN VTAPQASMMF QYFVKVVPTV YMKVDGEVLR TNQFSVTRHE KVANGLLGDQ GLPGVFVLYE LSPMMVKLTE KHRSF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |