Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Esterase D Protein
A cDNA sequence encoding the Esterase D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2098 |
---|---|
Nom | Esterase D Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ESD |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15908458
|
enQuireBio™
QP11811-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15928458
|
enQuireBio™
QP11811-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918458
|
enQuireBio™
QP11811-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2098 | |
Research Use Only | |
ESD | |
Human | |
His | |
The Esterase-D solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Esterase D Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MALKQISSNK CFGGLQKVFE HDSVELNCKM KFAVYLPPKA ETGKCPALYW LSGLTCTEQN FISKSGYHQS ASEHGLVVIA PDTSPRGCNI KGEDESWDFG TGAGFYVDAT EDPWKTNYRM YSYVTEELPQ LINANFPVDP QRMSIFGHSM GGHGALICAL KNPGKYKSVS AFAPICNPVL CPWGKKAFSG YLGTDQSKWK AYDATHLVKS YPGSQLDILI DQGKDDQFLL DGQLLPDNFI AACTEKKIPV VFRLQEDYDH SYYFIATFIT DHIRHHAKYL NA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |