Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ETS2 Protein
A cDNA sequence encoding the ETS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ETS2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948468
|
enQuireBio™
QP11815-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938468
|
enQuireBio™
QP11815-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15928468
|
enQuireBio™
QP11815-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ETS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ETS2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNDFGIKNMD QVAPVANSYR GTLKRQPAFD TFDGSLFAVF PSLNEEQTLQ EVPTGLDSIS HDSANCELPL LTPCSKAVMS QALKATFSGF KKEQRRLGIP KNPWLWSEQQ VCQWLLWATN EFSLVNVNLQ RFGMNGQMLC NLGKERFLEL APDFVGDILW EHLEQMIKEN QEKTEDQYEE NSHLTSVPHW INSNTLGFGT EQAPYGMQTQ NYPKGGLLDS MCPASTPSVL SSEQEFQMFP KSRLSSVSVT YCSVSQDFPG SNLNLLTNNS GTPKDHDSPE NGADSFESSD SLLQSWNSQS SLLDVQRVPS FESFEDDCSQ SLCLNKPTMS FKDYIQERSD PVEQGKPVIP AAVLAGFTGS GPIQLWQFLL ELLSDKSCQS FISWTGDGWE FKLADPDEVA RRWGKRKNKP KMNYEKLSRG LRYYYDKNII HKTSGKRYVY RFVCDLQNLL GFTPEELHAI LGVQPDTED | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |