missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Extracellular calcium-sensing receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Extracellular calcium-sensing receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000379.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 846 |
Nom | Extracellular calcium-sensing receptor Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15997579
|
enQuireBio™
QP5764-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917589
|
enQuireBio™
QP5764-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907589
|
enQuireBio™
QP5764-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15927589
|
enQuireBio™
QP5764-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15937589
|
enQuireBio™
QP5764-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15947589
|
enQuireBio™
QP5764-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000379.2 | |
Extracellular calcium-sensing receptor Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
846 | |
Research Use Only | |
CASR | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YGPDQRAQKK GDIILGGLFP IHFGVAAKDQ DLKSRPESVE CIRYNFRGFR WLQAMIFAIE EINSSPALLP NLTLGYRIFD TCNTVSKALE ATLSFVAQNK IDSLNLDEFC NCSEHIPSTI AVVGATGSGV STAVANLLGL FYIPQVSYAS SSRLLSNKNQ FKSFLRTIPN DEHQATAMAD IIEYFRWNWV GTIAADDDYG RPGIEKFREE AEERDICIDF SELISQYSDE EEIQHVVEVI QNSTAKVIVV FSSGPDLEPL IKEIVRRNIT GKIWLASEAW ASSSLIAMPQ YFHVVGGTIG FALKAGQIPG FREFLKKVHP RKSVHNGFAK EFWEETFNCH LQEGAKGPLP VDTFLRGHEE SGDRFSNSST AFRPLCTGDE NISSVETPYI DYTHLRISYN VYLAVYSIAH ALQDIYTCLP GRGLFTNGSC ADIKKVEAWQ VLKHLRHLNF TNNMGEQVTF DECGDLVGNY SIINWHLSPE DGSIVFKEVG YYNVYAKKGE RLFINEEKIL WSGFSREVPF SNCSRDCLAG TRKGIIEGEP TCCFECVECP DGEYSDETDA SACNKCPDDF WSNENHTSCI AKEIEFLSWT EPF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |