Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FABP2 Protein
A cDNA sequence encoding the FABP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | FABP2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15918528
|
enQuireBio™
QP11834-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908528
|
enQuireBio™
QP11834-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15998518
|
enQuireBio™
QP11834-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FABP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
FABP2 was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AFDSTWKVDR SENYDKFMEK MGVNIVKRKL AAHDNLKLTI TQEGNKFTVK ESSAFRNIEV VFELGVTFNY NLADGTELRG TWSLEGNKLI GKFKRTDNGN ELNTVREIIG DELVQTYVYE GVEAKRIFKK D | |
Greater than 97.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |