Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FABP7 Protein
A cDNA sequence encoding the FABP7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | FABP7 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15978538
|
enQuireBio™
QP11837-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968538
|
enQuireBio™
QP11837-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958538
|
enQuireBio™
QP11837-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FABP7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The FABP7 protein solution contains 25mM Tris-HCl pH 7.5, 2mM EDTA and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVEAFCATWK LTNSQNFDEY MKALGVGFAT RQVGNVTKPT VIISQEGDKV VIRTLSTFKN TEISFQLGEE FDETTADDRN CKSVVSLDGD KLVHIQKWDG KETNFVREIK DGKMVMTLTF GDVVAVRHYE KA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |