Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM3A Protein
A cDNA sequence encoding the FAM3A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | FAM3A Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15988558
|
enQuireBio™
QP11844-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968558
|
enQuireBio™
QP11844-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15978558
|
enQuireBio™
QP11844-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FAM3A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
FAM3A filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASFPRIQQLFTS PESSVTAAPR ARKYKCGLPQ PCPEEHLAFR VVSGAANVIG PKICLEDKML MSSVKDNVGR GLNIALVNGV SGELIEARAF DMWAGDVNDL LKFIRPLHEG TLVFVASYDD PATKMNEETR KLFSELGSRN AKELAFRDSW VFVGAKGVQN KSPFEQHVKN SKHSNKYEGW PEALEMEGCI PRRSTAS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |