Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM3C Protein
A cDNA sequence encoding the FAM3C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom FAM3C Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15948568
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11846-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15928568
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11846-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15938568
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11846-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
FAM3C Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The FAM3C solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 200mM NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQVFEIKMDA SLGNLFARSA LDTAARSTKP PRYKCGISKA CPEKHFAFKM ASGAANVVGP KICLEDNVLM SGVKNNVGRG INVALANGKT GEVLDTKYFD MWGGDVAPFI EFLKAIQDGT IVLMGTYDDG ATKLNDEARR LIADLGSTSI TNLGFRDNWV FCGGKGIKTK SPFEQHIKNN KDTNKYEGWP EVVEMEGCIP QKQD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.