Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAP / Seprase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FAP / Seprase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001278736.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2191 |
Nom | FAP / Seprase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15909409
|
enQuireBio™
QP6020-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929409
|
enQuireBio™
QP6020-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919409
|
enQuireBio™
QP6020-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15939409
|
enQuireBio™
QP6020-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15949409
|
enQuireBio™
QP6020-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959409
|
enQuireBio™
QP6020-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001278736.1 | |
FAP / Seprase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2191 | |
Research Use Only | |
FAP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LRPSRVHNSE ENTMRALTLK DILNGTFSYK TFFPNWISGQ EYLHQSADNN IVLYNIETGQ SYTILSNRTM KSVNASNYGL SPDRQFVYLE SDYSKLWRYS YTATYYIYDL SNGEFVRGNE LPRPIQYLCW SPVGSKLAYV YQNNIYLKQR PGDPPFQITF NGRENKIFNG IPDWVYEEEM LATKYALWWS PNGKFLAYAE FNDTDIPVIA YSYYGDEQYP RTINIPYPKA GAKNPVVRIF IIDTTYPAYV GPQEVPVPAM IASSDYYFSW LTWVTDERVC LQWLKRVQNV SVLSICDFRE DWQTWDCPKT QEHIEESRTG WAGGFFVSTP VFSYDAISYY KIFSDKDGYK HIHYIKDTVE NAIQITSGKW EAINIFRVTQ DSLFYSSNEF EEYPGRRNIY RISIGSYPPS KKCVTCHLRK ERCQYYTASF SDYAKYYALV CYGPGIPIST LHDGRTDQEI KILEENKELE NALKNIQLPK EEIKKLEVDE ITLWYKMILP PQFDRSKKYP LLIQVYGGPC SQSVRSVFAV NWISYLASKE GMVIALVDGR GTAFQGDKLL YAVYRKLGVY EVEDQITAVR KFIEMGFIDE KRIAIWGWSY GGYVSSLALA SGTGLFKCGI AVAPVSSWEY YASVYTERFM GLPTKDDNLE HYKNSTVMAR AEYFRNVDYL LIHGTADDNV HFQNSAQIAK ALVNAQVDFQ AMWYSDQNHG LSGLSTNHLY THMTHFLKQC FSLSD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |