Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FARSB Protein
A cDNA sequence encoding the FARSB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | FARSB Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928588
|
enQuireBio™
QP11852-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918588
|
enQuireBio™
QP11852-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908588
|
enQuireBio™
QP11852-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FARSB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
FARSB protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPTVSVK RDLLFQALGR TYTDEEFDEL CFEFGLELDE ITSEKEIISK EQGNVKAAGA SDVVLYKIDV PANRYDLLCL EGLVRGLQVF KERIKAPVYK RVMPDGKIQK LIITEETAKI RPFAVAAVLR NIKFTKDRYD SFIELQEKLH QNICRKRALV AIGTHDLDTL SGPFTYTAKR PSDIKFKPLN KTKEYTACEL MNIYKTDNHL KHYLHIIENK PLYPVIYDSN GVVLSMPPII NGDHSRITVN TRNIFIECTG TDFTKAKIVL DIIVTMFSEY CENQFTVEAA EVVFPNGKSH TFPELAYRKE MVRADLINKK VGIRETPENL AKLLTRMYLK SEVIGDGNQI EIEIPPTRAD IIHACDIVED AAIAYGYNNI QMTLPKTYTI ANQFPLNKLT ELLRHDMAAA GFTEALTFAL CSQEDIADKL GVDISATKAV HISNPKTAEF QVARTTLLPG LLKTIAANRK MPLPLKLFEI SDIVIKDSNT DVGAKNYRHL CAVYYNKNPG FEIIHGLLDR IMQLLDVPPG EDKGGYVIKA SEGPAFFPGR CAEIFARGQS VGKLGVLHPD VITKFELTMP CSSLEINVGP FL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |