missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FCGR3B Protein
A cDNA sequence encoding the FCGR3B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2215 |
---|---|
Nom | FCGR3B Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | FCGR3B |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928618
|
enQuireBio™
QP11861-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908618
|
enQuireBio™
QP11861-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918618
|
enQuireBio™
QP11861-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2215 | |
Research Use Only | |
FCGR3B | |
Human | |
His | |
FCGR3B protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
FCGR3B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
EDLPKAVVFL EPQWYSVLEK DSVTLKCQGA YSPEDNSTQW FHNENLISSQ ASSYFIDAAT VNDSGEYRCQ TNLSTLSDPV QLEVHIGWLL LQAPRWVFKE EDPIHLRCHS WKNTALHKVT YLQNGKDRKY FHHNSDFHIP KATLKDSGSY FCRGLVGSKN VSSETVNITI TQGLAVSTIS VEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |