Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF-7 / Glrb Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 7105.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_445748.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 25456 |
Nom | FGF-7 / Glrb Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985899
|
enQuireBio™
QP5316-2UG |
2 μg |
107.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965899
|
enQuireBio™
QP5316-10UG |
10 μg |
252.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955899
|
enQuireBio™
QP5316-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995899
|
enQuireBio™
QP5316-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975899
|
enQuireBio™
QP5316-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_445748.1 | |
FGF-7 / Glrb Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
4MBr-5 cell proliferation is significantly induced by less than 60 ng/ml of Human FGF-7 / Glrb. Activity is at least 1.7 x 10^4 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 100 mM soldium chloride, pH 7.5 |
25456 | |
Research Use Only | |
FGF7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCNDMTPEQM ATNVNCSSPE RHTRSYDYME GGDIRVRRLF CRTQWYLRID KRGKVKGTQE MKNNYNIMEI RTVAVGIVAI KGVESEFYLA MNKEGKLYAK KECNEDCNFK ELILENHYNT YASAKWTHNG GEMFVALNQK GIPVRGKKTK KEQKTAHFLP MAIT | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |