Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF10 / KGF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGF10 / KGF2 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_004456.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2255 |
Nom | FGF10 / KGF2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15959539
|
enQuireBio™
QP6039-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15979539
|
enQuireBio™
QP6039-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15969539
|
enQuireBio™
QP6039-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15989539
|
enQuireBio™
QP6039-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15999539
|
enQuireBio™
QP6039-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15909549
|
enQuireBio™
QP6039-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_004456.1 | |
FGF10 / KGF2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2255 | |
Research Use Only | |
FGF10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CQALGQDMVS PEATNSSSSS FSSPSSAGRH VRSYNHLQGD VRWRKLFSFT KYFLKIEKNG KVSGTKKENC PYSILEITSV EIGVVAVKAI NSNYYLAMNK KGKLYGSKEF NNDCKLKERI EENGYNTYAS FNWQHNGRQM YVALNGKGAP RRGQKTRRKN TSAHFLPMVV HS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |