Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGG Protein
A cDNA sequence encoding the FGG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2266 |
---|---|
Nom | FGG Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | FGG |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15968668
|
enQuireBio™
QP11878-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958668
|
enQuireBio™
QP11878-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948668
|
enQuireBio™
QP11878-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2266 | |
Research Use Only | |
FGG | |
Human | |
His | |
FGG protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
FGG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSYVATRDN CCILDERFGS YCPTTCGIAD FLSTYQTKVD KDLQSLEDIL HQVENKTSEV KQLIKAIQLT YNPDESSKPN MIDAATLKSR KMLEEIMKYE ASILTHDSSI RYLQEIYNSN NQKIVNLKEK VAQLEAQCQE PCKDTVQIHD ITGKDCQDIA NKGAKQSGLY FIKPLKANQQ FLVYCEIDGS GNGWTVFQKR LDGSVDFKKN WIQYKEGFGH LSPTGTTEFW LGNEKIHLIS TQSAIPYALR VELEDWNGRT STADYAMFKV GPEADKYRLT YAYFAGGDAG DAFDGFDFGD DPSDKFFTSH NGMQFSTWDN DNDKFEGNCA EQDGSGWWMN KCHAGHLNGV YYQGGTYSKA STPNGYDNGI IWATWKTRWY SMKKTTMKII PFNRLTIGEG QQHHLGGAKQ AGDV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |