Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fibroleukin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fibroleukin, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_006673.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 10875 |
Nom | Fibroleukin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16029470
|
enQuireBio™
QP7571-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16049470
|
enQuireBio™
QP7571-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16039470
|
enQuireBio™
QP7571-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16059470
|
enQuireBio™
QP7571-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16069470
|
enQuireBio™
QP7571-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16079470
|
enQuireBio™
QP7571-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_006673.1 | |
Fibroleukin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10875 | |
Research Use Only | |
FGL2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NNETEEIKDE RAKDVCPVRL ESRGKCEEAG ECPYQVSLPP LTIQLPKQFS RIEEVFKEVQ NLKEIVNSLK KSCQDCKLQA DDNGDPGRNG LLLPSTGAPG EVGDNRVREL ESEVNKLSSE LKNAKEEINV LHGRLEKLNL VNMNNIENYV DSKVANLTFV VNSLDGKCSK CPSQEQIQSR PVQHLIYKDC SDYYAIGKRS SETYRVTPDP KNSSFEVYCD METMGGGWTV LQARLDGSTN FTRTWQDYKA GFGNLRREFW LGNDKIHLLT KSKEMILRID LEDFNGVELY ALYDQFYVAN EFLKYRLHVG NYNGTAGDAL RFNKHYNHDL KFFTTPDKDN DRYPSGNCGL YYSSGWWFDA CLSANLNGKY YHQKYRGVRN GIFWGTWPGV SEAHPGGYKS SFKEAKMMIR PKHFKP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |