Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FKBP4 Protein
A cDNA sequence encoding the FKBP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2288 |
---|---|
Nom | FKBP4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | FKBP4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15984398
|
enQuireBio™
QP10609-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904408
|
enQuireBio™
QP10609-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15994398
|
enQuireBio™
QP10609-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2288 | |
Research Use Only | |
FKBP4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTAEEMKATE SGAQSAPLPM EGVDISPKQD EGVLKVIKRE GTGTEMPMIG DRVFVHYTGW LLDGTKFDSS LDRKDKFSFDLGKGEVIKAW DIAIATMKVG EVCHITCKPE YAYGSAGSPP KIPPNATLVF EVELFEFKGE DLTEEEDGGI IRRIQTRGEG YAKPNEGAIV EVALEGYYKDKLFDQRELRF EIGEGENLDL PYGLERAIQR MEKGEHSIVY LKPSYAFGSV GKEKFQIPPN AELKYELHLK SFEKAKESWE MNSEEKLEQS TIVKERGTVYFKEGKYKQAL LQYKKIVSWL EYESSFSNEE AQKAQALRLA SHLNLAMCHL KLQAFSAAIE SCNKALELDS NNEKGLFRRG EAHLAVNDFE LARADFQKVLQLYPNNKAAK TQLAVCQQRI RRQLAREKKL YANMFERLAE EENKAKAEAS SGDHPTDTEM KEEQKSNTAG SQSQVETEA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
FKBP4 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 300 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH 8.0 using chymotrypsin. | |
Human | |
His | |
The FKBP4 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 10% glycerol. |