missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FN3K Protein
A cDNA sequence encoding the FN3K was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | FN3K Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15918718
|
enQuireBio™
QP11893-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15998708
|
enQuireBio™
QP11893-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908718
|
enQuireBio™
QP11893-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FN3K Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
FN3K protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEQLLRA ELRTATLRAF GGPGAGCISE GRAYDTDAGP VFVKVNRRTQ ARQMFEGEVA SLEALRSTGL VRVPRPMKVI DLPGGGAAFV MEHLKMKSLS SQASKLGEQM ADLHLYNQKL REKLKEEENT VGRRGEGAEP QYVDKFGFHT VTCCGFIPQV NEWQDDWPTF FARHRLQAQL DLIEKDYADR EARELWSRLQ VKIPDLFCGL EIVPALLHGD LWSGNVAEDD VGPIIYDPAS FYGHSEFELA IALMFGGFPR SFFTAYHRKI PKAPGFDQRL LLYQLFNYLN HWNHFGREYR SPSLGTMRRL LK | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |