missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Follicle-stimulating hormone receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Follicle-stimulating hormone receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000136.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2492 |
Nom | Follicle-stimulating hormone receptor Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15949669
|
enQuireBio™
QP6057-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15969669
|
enQuireBio™
QP6057-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15959669
|
enQuireBio™
QP6057-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15979669
|
enQuireBio™
QP6057-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15989669
|
enQuireBio™
QP6057-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15999669
|
enQuireBio™
QP6057-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000136.2 | |
Follicle-stimulating hormone receptor Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2492 | |
Research Use Only | |
FSHR | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CHHRICHCSN RVFLCQESKV TEIPSDLPRN AIELRFVLTK LRVIQKGAFS GFGDLEKIEI SQNDVLEVIE ADVFSNLPKL HEIRIEKANN LLYINPEAFQ NLPNLQYLLI SNTGIKHLPD VHKIHSLQKV LLDIQDNINI HTIERNSFVG LSFESVILWL NKNGIQEIHN CAFNGTQLDE LNLSDNNNLE ELPNDVFHGA SGPVILDISR TRIHSLPSYG LENLKKLRAR STYNLKKLPT LEKLVALMEA SLTYPSHCCA FANWRRQISE LHPICNKSIL RQEVDYMTQA RGQRSSLAED NESSYSRGFD MTYTEFDYDL CNEVVDVTCS PKPDAFNPCE DIMGYNILR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |