missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fos-related antigen 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fos-related antigen 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_005244.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2355 |
Nom | Fos-related antigen 2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15909649
|
enQuireBio™
QP6053-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929649
|
enQuireBio™
QP6053-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919649
|
enQuireBio™
QP6053-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15939649
|
enQuireBio™
QP6053-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15949649
|
enQuireBio™
QP6053-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959649
|
enQuireBio™
QP6053-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_005244.1 | |
Fos-related antigen 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2355 | |
Research Use Only | |
FOSL2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MYQDYPGNFD TSSRGSSGSP AHAESYSSGG GGQQKFRVDM PGSGSAFIPT INAITTSQDL QWMVQPTVIT SMSNPYPRSH PYSPLPGLAS VPGHMALPRP GVIKTIGTTV GRRRRDEQLS PEEEEKRRIR RERNKLAAAK CRNRRRELTE KLQAETEELE EEKSGLQKEI AELQKEKEKL EFMLVAHGPV CKISPEERRS PPAPGLQPMR SGGGSVGAVV VKQEPLEEDS PSSSSAGLDK AQRSVIKPIS IAGGFYGEEP LHTPIVVTST PAVTPGTSNL VFTYPSVLEQ ESPASPSESC SKAHRRSSSS GDQSSDSLNS PTLLAL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |