missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fractalkine / CX3CL1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fractalkine / CX3CL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001291321.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 6376 |
Nom | Fractalkine / CX3CL1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15998509
|
enQuireBio™
QP5896-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918519
|
enQuireBio™
QP5896-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908519
|
enQuireBio™
QP5896-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15928519
|
enQuireBio™
QP5896-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15938519
|
enQuireBio™
QP5896-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15948519
|
enQuireBio™
QP5896-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001291321.1 | |
Fractalkine / CX3CL1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6376 | |
Research Use Only | |
CX3CL1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QHHGVTKCNI TCSKMTSKIP VALLIHYQQN QASCGKRAII LETRQHRLFC ADPKEQWVKD AMQHLDRQAA ALTRNG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |