missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FSCN1 Protein
A cDNA sequence encoding the FSCN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | FSCN1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15918748
|
enQuireBio™
QP11902-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908748
|
enQuireBio™
QP11902-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15998738
|
enQuireBio™
QP11902-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FSCN1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
1 mg/ml solution containing 20mM Tris pH 8.0, 2mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTANGTAEAV QIQFGLINCG NKYLTAEAFG FKVNASASSL KKKQIWTLEQ PPDEAGSAAV CLRSHLGRYL AADKDGNVTC EREVPGPDCR FLIVAHDDGR WSLQSEAHRR YFGGTEDRLS CFAQTVSPAE KWSVHIAMHP QVNIYSVTRK RYAHLSARPA DEIAVDRDVP WGVDSLITLA FQDQRYSVQT ADHRFLRHDG RLVARPEPAT GYTLEFRSGK VAFRDCEGRY LAPSGPSGTL KAGKATKVGK DELFALEQSC AQVVLQAANE RNVSTRQGMD LSANQDEETD QETFQLEIDR DTKKCAFRTH TGKYWTLTAT GGVQSTASSK NASCYFDIEW RDRRITLRAS NGKFVTSKKN GQLAASVETA GDSELFLMKL INRPIIVFRG EHGFIGCRKV TGTLDANRSS YDVFQLEFND GAYNIKDSTG KYWTVGSDSA VTSSGDTPVD FFFEFCDYNK VAIKVGGRYL KGDHAGVLKA SAETVDPASL WEY | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |