Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FSTL1 Protein
A cDNA sequence encoding the FSTL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 11167 |
---|---|
Nom | FSTL1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | FSTL1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15938758
|
enQuireBio™
QP11905-HIS-HEK-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15928758
|
enQuireBio™
QP11905-HIS-HEK-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988748
|
enQuireBio™
QP11905-HIS-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15998748
|
enQuireBio™
QP11905-HIS-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
11167 | |
Research Use Only | |
FSTL1 | |
Human | |
His | |
The FSTL1 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
FSTL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEEELRSKSK ICANVFCGAG RECAVTEKGE PTCLCIEQCK PHKRPVCGSN GKTYLNHCEL HRDACLTGSK IQVDYDGHCK EKKSVSPSAS PVVCYQSNRD ELRRRIIQWL EAEIIPDGWF SKGSNYSEIL DKYFKNFDNG DSRLDSSEFL KFVEQNETAI NITTYPDQEN NKLLRGLCVD ALIELSDENA DWKLSFQEFL KCLNPSFNPP EKKCALEDET YADGAETEVD CNRCVCACGN WVCTAMTCDG KNQKGAQTQT EEEMTRYVQE LQKHQETAEK TKRVSTKEI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |