Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FUT7 Protein
A cDNA sequence encoding the FUT7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2529 |
---|---|
Nom | FUT7 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | FUT7 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948778
|
enQuireBio™
QP11912-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938778
|
enQuireBio™
QP11912-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15928778
|
enQuireBio™
QP11912-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2529 | |
Research Use Only | |
FUT7 | |
Human | |
His | |
The FUT7 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
FUT7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSPRGTPAP QPTITILVWH WPFTDQPPEL PSDTCTRYGI ARCHLSANRS LLASADAVVF HHRELQTRRS HLPLAQRPRG QPWVWASMES PSHTHGLSHL RGIFNWVLSY RRDSDIFVPY GRLEPHWGPS PPLPAKSRVA AWVVSNFQER QLRARLYRQL APHLRVDVFG RANGRPLCAS CLVPTVAQYR FYLSFENSQH RDYITEKFWR NALVAGTVPV VLGPPRATYE AFVPADAFVH VDDFGSAREL AAFLTGMNES RYQRFFAWRD RLRVRLFTDW RERFCAICDR YPHLPRSQVY EDLEGWFQA | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |