Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Gamma-crystallin D Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Gamma-crystallin D, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_008822.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1421 |
Nom | Gamma-crystallin D Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15918349
|
enQuireBio™
QP5871-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938349
|
enQuireBio™
QP5871-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15928349
|
enQuireBio™
QP5871-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15948349
|
enQuireBio™
QP5871-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15958349
|
enQuireBio™
QP5871-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968349
|
enQuireBio™
QP5871-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_008822.2 | |
Gamma-crystallin D Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1421 | |
Research Use Only | |
CRYGD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GKITLYEDRG FQGRHYECSS DHPNLQPYLS RCNSARVDSG CWMLYEQPNY SGLQYFLRRG DYADHQQWMG LSDSVRSCRL IPHSGSHRIR LYEREDYRGQ MIEFTEDCSC LQDRFRFNEI HSLNVLEGSW VLYELSNYRG RQYLLMPGDY RRYQDWGATN ARVGSLRRVI DFS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |