Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GARS Protein
A cDNA sequence encoding the GARS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | GARS Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15998838
|
enQuireBio™
QP11933-HIS-INSECT-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15978838
|
enQuireBio™
QP11933-HIS-INSECT-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988838
|
enQuireBio™
QP11933-HIS-INSECT-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GARS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GARS is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MPSPRPVLLR GARAALLLLL PPRLLARPSL LLRRSLSAAS CPPISLPAAA SRSSMDGAGA EEVLAPLRLA VRQQGDLVRK LKEDKAPQVD VDKAVAELKA RKRVLEAKEL ALQPKDDIVD RAKMEDTLKR RFFYDQAFAI YGGVSGLYDF GPVGCALKNN IIQTWRQHFI QEEQILEIDC TMLTPEPVLK TSGHVDKFAD FMVKDVKNGE CFRADHLLKA HLQKLMSDKK CSVEKKSEME SVLAQLDNYG QQELADLFVN YNVKSPITGN DLSPPVSFNL MFKTFIGPGG NMPGYLRPET AQGIFLNFKR LLEFNQGKLP FAAAQIGNSF RNEISPRSGL IRVREFTMAE IEHFVDPSEK DHPKFQNVAD LHLYLYSAKA QVSGQSARKM RLGDAVEQGV INNTVLGYFI GRIYLYLTKV GISPDKLRFR QHMENEMAHY ACDCWDAESK TSYGWIEIVG CADRSCYDLS CHARATKVPL VAEKPLKEPK TVNVVQFEPS KGAIGKAYKK DAKLVMEYLA ICDECYITEM EMLLNEKGEF TIETEGKTFQ LTKDMINVKR FQKTLYVEEV VPNVIEPSFG LGRIMYTVFE HTFHVREGDE QRTFFSFPAV VAPFKCSVLP LSQNQEFMPF VKELSEALTR HGVSHKVDDS SGSIGRRYAR TDEIGVAFGV TIDFDTVNKT PHTATLRDRD SMRQIRAEIS ELPSIVQDLA NGNITWADVE ARYPLFEGQE TGKKETIEE | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |