Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAS7 Protein
A cDNA sequence encoding the GAS7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3480.00€
Spécification
Nom | GAS7 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15908848
|
enQuireBio™
QP11934-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15928848
|
enQuireBio™
QP11934-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918848
|
enQuireBio™
QP11934-1MG |
1 mg |
3480.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GAS7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GAS7 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKPGMVPPPP GEESQTVILP PGWQSYLSPQ GRRYYVNTTT NETTWERPSS SPGIPASPGS HRSSLPPTVN GYHASGTPAH PPETAHMSVR KSTGDSQNLG SSSPSKKQSK ENTITINCVT FPHPDTMPEQ QLLKPTEWSY CDYFWADKKD PQGNGTVAGF ELLLQKQLKG KQMQKEMSEF IRERIKIEED YAKNLAKLSQ NSLASQEEGS LGEAWAQVKK SLADEAEVHL KFSAKLHSEV EKPLMNFREN FKKDMKKCDH HIADLRKQLA SRYASVEKAR KALTERQRDL EMKTQQLEIK LSNKTEEDIK KARRKSTQAG DDLMRCVDLY NQAQSKWFEE MVTTTLELER LEVERVEMIR QHLCQYTQLR HETDMFNQST VEPVDQLLRK VDPAKDRELW VREHKTGNIR PVDMEI | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |