Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GCAT Protein
A cDNA sequence encoding the GCAT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom | GCAT Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15918858
|
enQuireBio™
QP11937-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15908858
|
enQuireBio™
QP11937-20UG |
20 μg |
205.00€
20µg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15998848
|
enQuireBio™
QP11937-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
GCAT Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSALAQLRGI LEGELEGIRG AGTWKSERVI TSRQGPHIRV DGVSGGILNF CANNYLGLSS HPEVIQAGLQ ALEEFGAGLS SVRFICGTQS IHKNLEAKIA RFHQREDAIL YPSCYDANAG LFEALLTPED AVLSDELNHA SIIDGIRLCK AHKYRYRHLD MADLEAKLQE AQKHRLRLVA TDGAFSMDGD IAPLQEICCL ASRYGALVFM DECHATGFLG PTGRGTDELL GVMDQVTIIN STLGKALGGA SGGYTTGPGP LVSLLRQRAR PYLFSNSLPP AVVGCASKAL DLLMGSNTIV QSMAAKTQRF RSKMEAAGFT ISGASHPICP VMLGDARLAS RMADDMLKRG IFVIGFSYPV VPKGKARIRV QISAVHSEED IDRCVEAFVE VGRLHGALP |