Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GCC1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GCC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_078799.2
Identification génétique (Entrez) 79571
Nom GCC1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16031701
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7935-EC-100UG
100 μg
505.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment: 27-06-2024
to see stock.
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
16051701
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7935-EC-1MG
1 mg
2285.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment: 27-06-2024
to see stock.
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
16041701
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7935-EC-10UG
10 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16061701
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7935-EC-200UG
200 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16071701
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7935-EC-500UG
500 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16081701
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7935-EC-50UG
50 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_078799.2
GCC1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
79571
Research Use Only
GCC1
Recombinant Protein
E. coli
FGMNFGGGPS KKDLLETIET QKKQLLQYQA RLKDVVRAYK SLLKEKEALE ASIKVLSVSH EADVGLAGVQ LPGLTFPDSV DDRCSTHSED STGTATSLDT AASLTSTKGE FGVEDDRPAR GPPPPKSEEA SWSESGVSSS SGDGPFAGGE VDKRLHQLKT QLATLTSSLA TVTQEKSRME ASYLADKKKM KQDLEDASNK AEEERARLEG ELKGLQEQIA ETKARLITQQ HDRAQEQSDH ALMLRELQKL LQEERTQRQD LELRLEETRE ALAGRAYAAE QMEGFELQTK QLTREVEELK SELQAIRDEK NQPDPRLQEL QEEAARLKSH FQAQLQQEMR KTALAEDQLR QQSQVEEQRV AALENQISEV SELLGTYEKA KQKDQLAIQK LKERILQLDL ENKTLALAAS SRSPLDSHGE ESSLDVNVLK DKMEKLKRLL QVAARKSQVT LDVEKLCDLE IMPSSEAADG EKATALYYQQ ELKQLKEEFE RYKMRAQVVL KSKNTKDGNL GKELEAAQEQ LAELKEKYIS LRLSCEELEH QHQQEADDWK QELARLQQLH RQELERCQLD FRDRTLKLEE ELHKQRDRAL AVLTEKDLEL EQLRSVALAS GLPGRRSPVG GGGPGDPADT SSSDSLTQAL QLAAANEPTF FLYAEQLARK EVEITSLRKQ KHRLEVEVHQ LQDRLLEEGE RHREEVAALQ SHIEKNIRDQ SREGANLEYL KNIIYRFLTL PDSLGRQQTL TAILTILHFS PEEKQVIMRL PTSASWWPSG KR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.