Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GCLM Protein
A cDNA sequence encoding the GCLM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2730 |
---|---|
Nom | GCLM Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | GCLM |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928878
|
enQuireBio™
QP11942-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918878
|
enQuireBio™
QP11942-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908878
|
enQuireBio™
QP11942-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2730 | |
Research Use Only | |
GCLM | |
Human | |
His | |
The GCLM solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.15M NaCl. |
GCLM Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGTDSR AAKALLARAR TLHLQTGNLL NWGRLRKKCP STHSEELHDC IQKTLNEWSS QINPDLVREF PDVLECTVSH AVEKINPDER EEMKVSAKLF IVESNSSSST RSAVDMACSV LGVAQLDSVI IASPPIEDGV NLSLEHLQPY WEELENLVQS KKIVAIGTSD LDKTQLEQLY QWAQVKPNSN QVNLASCCVM PPDLTAFAKQ FDIQLLTHND PKELLSEASF QEALQESIPD IQAHEWVPLW LLRYSVIVKS RGIIKSKGYI LQAKRRGS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |