missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDA Protein
A cDNA sequence encoding the GDA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1595.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 9615 |
---|---|
Nom | GDA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | GDA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928888
|
enQuireBio™
QP11946-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948888
|
enQuireBio™
QP11946-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938888
|
enQuireBio™
QP11946-50UG |
50 μg |
1595.00€
50µg |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
9615 | |
Research Use Only | |
GDA | |
Human | |
Untagged | |
The GDA solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl,10% glycerol and 1mM DTT. |
GDA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCAAQMP PLAHIFRGTF VHSTWTCPME VLRDHLLGVS DSGKIVFLEE ASQQEKLAKE WCFKPCEIRE LSHHEFFMPG LVDTHIHASQ YSFAGSSIDL PLLEWLTKYT FPAEHRFQNI DFAEEVYTRV VRRTLKNGTT TACYFATIHT DSSLLLADIT DKFGQRAFVG KVCMDLNDTF PEYKETTEES IKETERFVSE MLQKNYSRVK PIVTPRFSLS CSETLMGELG NIAKTRDLHI QSHISENRDE VEAVKNLYPS YKNYTSVYDK NNLLTNKTVM AHGCYLSAEE LNVFHERGAS IAHCPNSNLS LSSGFLNVLE VLKHEVKIGL GTDVAGGYSY SMLDAIRRAV MVSNILLINK VNEKSLTLKE VFRLATLGGS QALGLDGEIG NFEVGKEFDA ILINPKASDS PIDLFYGDFF GDISEAVIQK FLYLGDDRNI EEVYVGGKQV VPFSSSV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |