Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GDF-15, was expressed in the hosts and tags indicated.
324.00€ - 2345.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_004855.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 9518 |
Nom | GDF-15 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975629
|
enQuireBio™
QP4998-YE-50UG |
50 μg |
324.00€
50µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935629
|
enQuireBio™
QP4998-YE-100UG |
100 μg |
520.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955629
|
enQuireBio™
QP4998-YE-200UG |
200 μg |
835.00€
200µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965629
|
enQuireBio™
QP4998-YE-500UG |
500 μg |
1440.00€
500µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945629
|
enQuireBio™
QP4998-YE-1MG |
1 mg |
2345.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_004855.2 | |
GDF-15 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9518 | |
Research Use Only | |
GDF15 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
RNGDHCPLGP GRCCRLHTVR ASLEDLGWAD WVLSPREVQV TMCIGACPSQ FRAANMHAQI KTSLHRLKPD TVPAPCCVPA SYNPMVLIQK TDTGVSLQTY DDLLAKDCHC I | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |