Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-15 Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 5220.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_004855.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 9518 |
Nom | GDF-15 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15955869
|
enQuireBio™
QP5296-5UG |
5 μg |
107.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935869
|
enQuireBio™
QP5296-20UG |
20 μg |
252.00€
20µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915869
|
enQuireBio™
QP5296-100UG |
100 μg |
690.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945869
|
enQuireBio™
QP5296-500UG |
500 μg |
3190.00€
500µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925869
|
enQuireBio™
QP5296-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_004855.2 | |
GDF-15 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MARNGDHCPL . GPGRCCRLH T. VRASLEDL GW. ADWVLSP REV. QVTMCI GACP. SQFRA ANMHA. QIKT SLHRLK. PDT VPAPCCV. PA SYNPMVLIQK TDTGVSLQ. T YDDLLAKDC. HCI | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
9518 | |
Research Use Only | |
GDF15 | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |