Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GKN1 Protein
A cDNA sequence encoding the GKN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1810.00€
Spécification
Nom | GKN1 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928988
|
enQuireBio™
QP11977-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15918988
|
enQuireBio™
QP11977-10UG |
10 μg |
205.00€
10µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15908988
|
enQuireBio™
QP11977-100UG |
100 μg |
1810.00€
100µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
GKN1 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. | |
GKN1 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSH MLAYSS VHCFREDKMK FTIVFAGLLG VFLAPALANY NINVNDDNNN AGSGQQSVSV NNEHNVANVD NNNGWDSWNS IWDYGNGFAA TRLFQKKTCI VHKMNKEVMP SIQSLDALVK EKKLQGKGPG GPPPKGLMYS VNPNKVDDLS KFGKNIANMC RGIPTYMAEE MQEASLFFYS GTCYTTSVLW IVDISFCGDT VEN | |
56287 |