Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLRX5 Protein
A cDNA sequence encoding the GLRX5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
139.00€ - 3275.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 51218 |
---|---|
Nom | GLRX5 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | GLRX5 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15969028
|
enQuireBio™
QP11992-5UG |
5 μg |
139.00€
5µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15959028
|
enQuireBio™
QP11992-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949028
|
enQuireBio™
QP11992-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
51218 | |
Research Use Only | |
GLRX5 | |
Human | |
His | |
GLRX5 solution containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 0.1M NaCl. |
GLRX5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSGSLGRAAA ALLRWGRGAG GGGLWGPGVR AAGSGAGGGG SAEQLDALVK KDKVVVFLKG TPEQPQCGFS NAVVQILRLH GVRDYAAYNV LDDPELRQGI KDYSNWPTIP QVYLNGEFVG GCDILLQMHQ NGDLVEELKK LGIHSALLDE KKDQDSK | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |