Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Glutathione Peroxidase 3/GPX3 FLAG Protein
Code produit. 18339395 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
50µg
Code produit. 18339395
Marque: Novus Biologicals™ NBP31814050UG
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P22352
Concentration 0.5 mg/ml
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule Liquid. 0.2um-filtered solution in PBS, pH 7.2
Identification génétique (Entrez) 2878
Poids moléculaire M.W. Theoretical: 30 kDa
Quantité 50 μg
Conditions de stockage Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentration en endotoxines <0.1 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Alias de gène EC 1.11.1, EC 1.11.1.9, Extracellular glutathione peroxidase, glutathione peroxidase 3, glutathione peroxidase 3 (plasma), GPx-3, GPx-P, GPXP, GSHPx-3, GSHPx-P, Plasma glutathione peroxidase
Symbole de gène(s) GPX3
Catégorie de recherche Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Pureté ou qualité >90% SDS-PAGE
Protéine Glutathione Peroxidase 3/GPX3