missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Glutathione Peroxidase 3/GPX3 FLAG Protein

Code produit. p-7249155 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18339395

Marque: Novus Biologicals™ NBP31814050UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P22352
Concentration 0.5 mg/ml
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule Liquid. 0.2um-filtered solution in PBS, pH 7.2
Identification génétique (Entrez) 2878
Poids moléculaire M.W. Theoretical: 30 kDa
Quantité 50 μg
Conditions de stockage Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentration en endotoxines <0.1 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Alias de gène EC 1.11.1, EC 1.11.1.9, Extracellular glutathione peroxidase, glutathione peroxidase 3, glutathione peroxidase 3 (plasma), GPx-3, GPx-P, GPXP, GSHPx-3, GSHPx-P, Plasma glutathione peroxidase
Symbole de gène(s) GPX3
Catégorie de recherche Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Pureté ou qualité >90% SDS-PAGE
Protéine Glutathione Peroxidase 3/GPX3
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis