Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNAI2 Protein
A cDNA sequence encoding the GNAI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | GNAI2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929088
|
enQuireBio™
QP12010-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919088
|
enQuireBio™
QP12010-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909088
|
enQuireBio™
QP12010-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GNAI2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GNAI2 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGCTVSAEDK AAAERSKMID KNLREDGEKA AREVKLLLLG AGESGKSTIV KQMKIIHEDG YSEEECRQYR AVVYSNTIQS IMAIVKAMGN LQIDFADPSR ADDARQLFAL SCTAEEQGVL PDDLSGVIRR LWADHGVQAC FGRSREYQLN DSAAYYLNDL ERIAQSDYIP TQQDVLRTRV KTTGIVETHF TFKDLHFKMF DVGGQRSERK KWIHCFEGVT AIIFCVALSA YDLVLAEDEE MNRMHESMKL FDSICNNKWF TDTSIILFLN KKDLFEEKIT HSPLTICFPE YTGANKYDEA ASYIQSKFED LNKRKDTKEI YTHFTCATDT KNVQFVFDAV TDVIIKNNLK DCGLF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |