Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNGT1 Protein
A cDNA sequence encoding the GNGT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom | GNGT1 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929118
|
enQuireBio™
QP12020-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15919118
|
enQuireBio™
QP12020-20UG |
20 μg |
205.00€
20µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15909118
|
enQuireBio™
QP12020-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
GNGT1 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPVINIE DLTEKDKLKM EVDQLKKEVT LERMLVSKCC EEVRDYVEER SGEDPLVKGI PEDKNPFKEL KGGC |