Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GOT1 Protein
A cDNA sequence encoding the GOT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 203.00€
Spécification
Nom | GOT1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15939138
|
enQuireBio™
QP12028-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929138
|
enQuireBio™
QP12028-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GOT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GOT1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 2mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAPPSVFAEV PQAQPVLVFK LTADFREDPD PRKVNLGVGA YRTDDCHPWV LPVVKKVEQK IANDNSLNHE YLPILGLAEF RSCASRLALG DDSPALKEKR VGGVQSLGGT GALRIGADFL ARWYNGTNNK NTPVYVSSPT WENHNAVFSA AGFKDIRSYR YWDAEKRGLD LQGFLNDLEN APEFSIVVLH ACAHNPTGID PTPEQWKQIA SVMKHRFLFP FFDSAYQGFA SGNLERDAWA IRYFVSEGFE FFCAQSFSKN FGLYNERVGN LTVVGKEPES ILQVLSQMEK IVRITWSNPP AQGARIVAST LSNPELFEEW TGNVKTMADR ILTMRSELRA RLEALKTPGT WNHITDQIGM FSFTGLNPKQ VEYLVNEKHI YLLPSGRINV SGLTTKNLDY VATSIHEAVT KIQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |