Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GP2 Protein
A cDNA sequence encoding the GP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6525.00€
Spécification
Nom GP2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15919148
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12031-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15999138
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12031-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15909148
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12031-1MG
1 mg
6525.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
GP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GP2 solution is supplied in 16mM HEPES buffer pH 7.5, 80mM NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MPHLMERMVG SGLLWLALVS CILTQASAVQ RGYGNPIEAS SYGLDLDCGA PGTPEAHVCF DPCQNYTLLD EPFRSTENSA GSQGCDKNMS GWYRFVGEGG VRMSETCVQV HRCQTDAPMW LNGTHPALGD GITNHTACAH WSGNCCFWKT EVLVKACPGG YHVYRLEGTP WCNLRYCTVP RDPSTVEDKC EKACRPEEEC LALNSTWGCF CRQDLNSSDV HSLQPQLDCG PREIKVKVDK CLLGGLGLGE EVIAYLRDPN CSSILQTEER NWVSVTSPVQ ASACRNILER NQTHAIYKNT LSLVNDFIIR DTILNINFQC AYPLDMKVSL QAALQPIVSS LNVSVDGNGE FIVRMALFQD QNYTNPYEGD AVELSVESVL YVGAILEQGD TSRFNLVLRN CYATPTEDKA DLVKYFIIRN SCSNQRDSTI HVEENGQSSE SRFSVQMFMF AGHYDLVFLH CEIHLCDSLN EQCQPSCSRS QVRSEVPAID LARVLDLGPI TRRGAQSPGV MNGTPSTAGF LVAWPMVLLT VLLAWLF
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.