Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human GPAM GST (N-Term) Protein
Code produit. 18447979 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 18447979
Marque: Novus Biologicals™ H00057678Q0125ug
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 57678
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 34.54 kDa
Quantité 25 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène EC 2.3.1, EC 2.3.1.15, glycerol-3-phosphate acyltransferase 1, mitochondrial, glycerol-3-phosphate acyltransferase, mitochondrial, GPAT, GPAT-1, GPAT1mitochondrial, MGC26846
Symbole de gène(s) GPAM
Catégorie de recherche metabolism
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine GPAM
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado