Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPNMB Protein
A cDNA sequence encoding the GPNMB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | GPNMB Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15949178
|
enQuireBio™
QP12041-HIS-HEK-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929178
|
enQuireBio™
QP12041-HIS-HEK-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939178
|
enQuireBio™
QP12041-HIS-HEK-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GPNMB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
AKRFHDVLGN ERPSAYMREH NQLNGWSSDE NDWNEKLYPV WKRGDMRWKN SWKGGRVQAV LTSDSPALVG SNITFAVNLI FPRCQKEDAN GNIVYEKNCR NEAGLSADPY VYNWTAWSED SDGENGTGQS HHNVFPDGKP FPHHPGWRRW NFIYVFHTLG QYFQKLGRCS VRVSVNTANV TLGPQLMEVT VYRRHGRAYV PIAQVKDVYV VTDQIPVFVT MFQKNDRNSS DETFLKDLPI MFDVLIHDPS HFLNYSTINY KWSFGDNTGL FVSTNHTVNH TYVLNGTFSL NLTVKAAAPG PCPPPPPPPR PSKPTPSLAT TLKSYDSNTP GPAGDNPLEL SRIPDENCQI NRYGHFQATI TIVEGILEVN IIQMTDVLMP VPWPESSLID FVVTCQGSIP TEVCTIISDP TCEITQNTVC SPVDVDEMCL LTVRRTFNGS GTYCVNLTLG DDTSLALTST LISVP KLHHH HHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |