Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPX2 Protein
A cDNA sequence encoding the GPX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1595.00€
Spécification
Nom | GPX2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15999178
|
enQuireBio™
QP12043-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919188
|
enQuireBio™
QP12043-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909188
|
enQuireBio™
QP12043-50UG |
50 μg |
1595.00€
50µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GPX2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GPX2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 40% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAFIAKSFYD LSAISLDGEK VDFNTFRGRA VLIENVASLC GTTTRDFTQL NELQCRFPRR LVVLGFPCNQ FGHQENCQNE EILNSLKYVR PGGGYQPTFT LVQKCEVNGQ NEHPVFAYLK DKLPYPYDDP FSLMTDPKLI IWSPVRRSDV AWNFEKFLIG PEGEPFRRYS RTFPTINIEP DIKRLLKVAI | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |