missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Growth Hormone Protein

Code produit. 18471402 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18471402

Marque: Novus Biologicals™ NBP234890100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Growth Hormone protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using rat Nb2-11 lymphoma cells is less than 0.1 ng/mL, corresponding to a specific activity of >1.0 x 107 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P01241
Concentration LYOPH
À utiliser avec (application) PAGE, Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution with 20mM PB, pH 7.0.
Identification génétique (Entrez) 2688
Poids moléculaire 22 kDa
Quantité 100 μg
Conditions de stockage Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentration en endotoxines Less than 1 EU/ug of Growth Hormone as determined by LAL method.
Alias de gène GHIGHD1B, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N
Symbole de gène(s) GH1
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Catégorie de recherche Biologically Active Proteins
Pureté ou qualité >98% pure by SDS-PAGE and HPLC
Protéine Growth Hormone
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis