missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTM2 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | GSTM2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15994548
|
enQuireBio™
QP10659-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15984548
|
enQuireBio™
QP10659-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974548
|
enQuireBio™
QP10659-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GSTM2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Human | |
His | |
The GSTM2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol,0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPMTLGYWNI RGLAHSIRLL LEYTDSSYEE KKYTMGDAPD YDRSQWLNEK FKLGLDFPNL PYLIDGTHKI TQSNAILRYI ARKHNLCGES EKEQIREDIL ENQFMDSRMQ LAKLCYDPDF EKLKPEYLQA LPEMLKLYSQ FLGKQPWFLG DKITFVDFIA YDVLERNQVF EPSCLDAFPN LKDFISRFEG LEKISAYMKS SRFLPRPVFT KMAVWGNK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |