Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTO1 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTO1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6525.00€
Spécification
Nom | GSTO1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15949238
|
enQuireBio™
QP12061-HIS-EC-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929238
|
enQuireBio™
QP12061-HIS-EC-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939238
|
enQuireBio™
QP12061-HIS-EC-1MG |
1 mg |
6525.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GSTO1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GSTO1 protein is supplied in 20 mM Tris pH 8.0 and 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSGESARSLG KGSAPPGPVP EGSIRIYSMR FCPFAERTRL VLKAKGIRHE VININLKNKP EWFFKKNPFG LVPVLENSQG QLIYESAITC EYLDEAYPGK KLLPDDPYEK ACQKMILELF SKVPSLVGSF IRSQNKEDYA GLKEEFRKEF TKLEEVLTNK KTTFFGGNSI SMIDYLIWPW FERLEAMKLN ECVDHTPKLK LWMAAMKEDP TVSALLTSEK DWQGFLELYL QNSPEACDYG L | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |