Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the HAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom HAT1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15939388
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12105-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15919388
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12105-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15929388
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12105-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
Spécification
HAT1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The HAT1 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKKLAEYKCN TNTAIELKLV RFPEDLENDI RTFFPEYTHQ LFGDDETAFG YKGLKILLYY IAGSLSTMFR VEYASKVDEN FDCVEADDVE GKIRQIIPPG FCTNTNDFLS LLEKEVDFKP FGTLLHTYSV LSPTGGENFT FQIYKADMTC RGFREYHERL QTFLMWFIET ASFIDVDDER WHYFLVFEKY NKDGATLFAT VGYMTVYNYY VYPDKTRPRV SQMLILTPFQ GQGHGAQLLE TVHRYYTEFP TVLDITAEDP SKSYVKLRDF VLVKLCQDLP CFSREKLMQG FNEDMAIEAQ QKFKINKQHA RRVYEILRLL VTD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.