Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAVCR1 Protein
A cDNA sequence encoding the HAVCR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | HAVCR1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15939418
|
enQuireBio™
QP12115-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949418
|
enQuireBio™
QP12115-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919418
|
enQuireBio™
QP12115-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929418
|
enQuireBio™
QP12115-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15959418
|
enQuireBio™
QP12115-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HAVCR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The HAVCR1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSVKVGGE AGPSVTLPCH YSGAVTSMCW NRGSCSLFTC QNGIVWTNGT HVTYRKDTRY KLLGDLSRRD VSLTIENTAV SDSGVYCCRV EHRGWFNDMK ITVSLEIVPP KVTTTPIVTT VPTVTTVRTS TTVPTTTTVP MTTVPTTTVP TTMSIPTTTT VLTTMTVSTT TSVPTTTSIP TTTSVPVTTT VSTFVPPMPL PRQNHEPVAT SPSSPQPAET HPTTLQGAIR REPTSSPLYS YTTDGNDTVT ESSDGLWNNN QTQLFLEHSL LTANTTKG | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |