Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HbA1c Protein
A cDNA sequence encoding the HbA1c was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3190.00€
Spécification
Nom | HbA1c Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15909428
|
enQuireBio™
QP12117-100UG |
100 μg |
131.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929428
|
enQuireBio™
QP12117-500UG |
500 μg |
203.00€
500µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919428
|
enQuireBio™
QP12117-10MG |
10 mg |
3190.00€
10mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HbA1c Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 96.0%. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
The HbA1c is supplied in a proprietary buffer formulation having pH 8.0. The HbA1c was dispensed on the basis of HbA1c not total hemoglobin. |